Learn More
Hamilton™ Adaptateur Chaney pour seringues Microliter/Gastight™ séries 700 800 7000/1700 1800
Conçus pour fonctionner avec les seringues Microliter série 700, 800, 7000 et les seringues Gastight série 1700 et 1800.
Marque:  Hamilton™ 14725
Code produit. 13246949
  • 192.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les adaptateurs sont conçus pour fournir des injections homogènes et reproductibles et empêchent également aux pistons de se plier.
Spécification
Spécification
Adaptateur de reproductibilité
Chaque
Seringues Hamilton modèles 702-750, séries 7000 et 1700