Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter™ : Terminaison LT
La seringue série 700 est la seringue Hamilton originale, assemblée à la main. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 500 μl. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Marque: Hamilton™ 80801
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
- Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
- Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Autoclavable | |
0,135 in | |
3,26 mm | |
Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible | |
1000°psi | |
115°C | |
750 | |
Chaque | |
Luer |
PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) | |
0,305 in | |
7,75 mm | |
Seringue Microliter | |
239°F | |
50°F | |
Aiguille non comprise | |
500 μl |