Learn More
Hamilton™ Seringue d’injection manuelle Microliter™ série 700 pour Agilent Autosamp-REV équipé de JADE
La seringue est conçue pour fonctionner avec les échantillonneurs automatiques Agilent équipés de JADE pour une injection manuelle
Marque: Hamilton™ 80343
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Seringues MICROLITER avec piston en acier inox monté à la main sur le corps en verre, conçu pour l’échantillonnage de liquides d’applications. La seringue a un embout fixe (N). Volume disponible : 10 μl.
Embout pour seringue
- Aiguille fixe (N) : pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont soudées dans le cylindre de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
- Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibre disponible : 23 s
Spécification
23s G | |
65 mm | |
10 μl |
2,5 in | |
AS |