Learn More
Hamilton™ Microliter™ / Gastight™ séries 700 7000/1700 1000 : Terminaison TLL
Les seringues sont dotées d’adaptateurs Chaney intégrés
309.00€
Spécification
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12846003
Afficher les documents
Hamilton™
81624
10 mL
309.00€
1 pièce
Description
Description
Conçues pour ajuster les injections reproductibles et empêcher le piston de se plier. Les seringues de cette catégorie sont soit des seringues Microliter (série 700/7000), soit des seringues Gastight (série 1700/1000). Les seringues de Microliter sont équipées d’un piston en acier inox monté à la main sur le corps en verre et conçues pour l’échantillonnage des liquides. Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre le corps de la seringue et le piston, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz. Ces seringues sont dotées d’un embout Luer-Lock en PTFE. Disponible en volume de 0,5 μl à 10 ml.
Luer-Lock en PTFE (TLL). Il s’agit d’un Luer mâle avec une embase en laiton nickelé. Cet embout accepte les aiguilles à embase métallique et à embase Kel-F et les verrouille
Types de pointes d’aiguille
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26s, 25, 24, 23, 22, 22s
  • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 26s, 25, 24, 23, 22, 22s
Spécification
Spécification
Aiguille non comprise