Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille amovible Gastight™ série 1800
La version de piston renforcée des seringues série 1700 est idéale pour la distribution de volumes de 1 μl à 500 μl.
171.00€ - 246.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) |
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,005 in |
À utiliser avec (application) | Distribution de volumes de 1 μl à 500 μl |
Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Pression max. | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Pression max. | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10757391
|
Hamilton™
84877 |
10 μl | 26s G | 1000°psi | Modèle 1801 |
217.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10465621
|
Hamilton™
84883 |
50 μl | 22s G | 1000°psi | Modèle 1805 |
171.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10633171
|
Hamilton™
84880 |
25 μl | 22s G | 1000°psi | Modèle 1802 |
219.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10495781
|
Hamilton™
84886 |
100 μl | 22s G | 1000°psi | Modèle 1810 |
191.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10435461
|
Hamilton™
84889 |
250 μl | 22s G | 500°psi | Modèle 1825 |
246.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Un support de seringue bleu est fixé à la bride de la seringue. Le support de seringue permet de maintenir la seringue sans chauffer le cylindre, ce qui peut causer des distributions inexactes. En outre, il maintient les pistons de petit volume qui sont sujets à la torsion pendant l’injection. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles.
Embouts de seringues série 1800
- Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
- Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 22
- Type de pointe 4 : pointe d’aiguille biseautée 12° standard recommandée pour les applications médicales. Calibres disponibles : 22. Les types de pointes spéciaux tels que 30°, 45° ou n’importe quel autre angle sont disponibles sur demande.
- Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-22
Spécification
Autoclavable | |
0,005 in | |
2 in | |
115°C | |
2 | |
Chaque | |
Amovible |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) | |
Distribution de volumes de 1 μl à 500 μl | |
239°F | |
50°F | |
10°C | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant |