Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1700 Series : terminaison RN
Version Gastight des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
Marque: Hamilton™ 81130
Description
La gamme de seringues offre une variété de terminaisons et d’options d’aiguille différentes.
Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Styles de pointes d’aiguille (les styles de pointes 4 et AS sont disponibles sur demande)
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 34-10
- Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 34-10
- Type de pointe 4 : pointe d’aiguille biseautée 12° standard recommandée pour les applications médicales. Calibres disponibles : 34-10. Angles d’aiguille spéciaux tels que 0° à 60° disponibles sur demande.
- Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
- Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26-10
Spécification
Autoclavables | |
22s G | |
0,005 in | |
0,02 in | |
2,3 mm | |
0,72 mm | |
2 po | |
51 mm | |
500°psi | |
115°C | |
1725 | |
10°C | |
250 μl | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) | |
0,09 in | |
0,15 mm | |
0,3 in | |
7,75 mm | |
Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension | |
2 in | |
Seringue Gastight | |
239°F | |
50°F | |
2 | |
Chaque | |
51 mm | |
Amovible |