Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison CX
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
121.00€ - 146.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
Diamètre (impériale) externe | 0,305 in |
Diamètre (métrique) externe | 7,75 mm |
À utiliser avec (application) | Pour distribuer des volumes allant de 100 μl à 100 ml |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10778764
|
Hamilton™
81262 |
500 μl | 3,26 mm | 1750 |
121.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10668312
|
Hamilton™
81162 |
250 μl | 2,3 mm | 1725 |
128.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10665761
|
Hamilton™
80962 |
50 μl | 1,03 mm | 1750 |
146.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
- Cheminert (CX) : cette terminaison est un raccord -+-28 conçu pour s’adapter directement à l’instrumentation. Le type X, ou butée du piston, sur cette seringue est conçu pour limiter l’usure de la pointe de piston.
Spécification
Autoclavable | |
0,305 in | |
Pour distribuer des volumes allant de 100 μl à 100 ml | |
Seringue Gastight | |
115°C | |
Aiguille non comprise | |
ChemSeal |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
7,75 mm | |
Butée du piston de l’instrument | |
239°F | |
50°F | |
Chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison CX