Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail inhibiteur de protéases Halt™ (100X)
Inhibez la dégradation protéolytique lors de la lyse cellulaire et de l’extraction de protéines grâce à ces solutions mères concentrées prêtes à l’emploi d’inhibiteurs de protéase.
137.00€ - 602.00€
Spécification
Type de produit | Cocktail inhibiteur |
---|---|
Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C |
Forme | Liquide |
Gamme de produits | Halt™ |
Tampon | Tampon de lyse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11834101
|
Thermo Scientific™
78429 |
5 ml |
401.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10720825
|
Thermo Scientific™
78430 |
24 x 100 μl |
264.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11814111
|
Thermo Scientific™
78438 |
10 ml |
602.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10516495
|
Thermo Scientific™
87786 |
1 ml |
137.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les cocktails inhibiteurs de protéases Thermo Scientific™ Halt sont des solutions stocks concentrées prêtes à l’emploi qui sont ajoutées aux échantillons pour empêcher la dégradation protéolytique pendant les procédures de lyse cellulaire et d’extraction des protéines.
Les cocktails inhibiteurs de protéases Halt sont des solutions 100X contenant des concentrations optimisées de six inhibiteurs de protéases à large spectre stabilisés dans le diméthylsulfoxyde de haute qualité (DMSO). Ces cocktails inhibent efficacement les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases à acide aspartique et les aminopeptidases habituellement présentes dans les échantillons de lyse cellulaire. L’identité et la concentration de chaque composant étant décrites, toute incertitude relative aux variables et à la compatibilité lors des expériences est inexistante. Les formules standard et exemptes d’EDTA assurent l’inhibition des métalloprotéases et la compatibilité avec l’électrophorèse 2D, respectivement. Les cocktails liquides stables et concentrés sont faciles à utiliser et les différents formats de conditionnement rendent les cocktails inhibiteurs de protéase Halt exceptionnellement pratiques pour des utilisations à petite ou à grande échelle.Points clés :
Mieux que des comprimés : le format liquide 100X réfrigéré est plus efficace et simple à utiliser que les inhibiteurs individuels ou d’autres formats ; il suffit de pipeter exactement la quantité nécessaire
Aucun ingrédient exclusif : la formulation intégralement décrite contient de l’AEBSF, de l’aprotinine, de la bestatine, E-64, de la leupeptine et de la pepstatine A dans du DMSO
Plusieurs formats de conditionnement : choisissez parmi plusieurs tailles d’emballage, notamment des microtubes à usage unique qui gardent les inhibiteurs de protéase au frais et réduisent le risque de contamination des réactifs
Deux formulations appréciées : la formulation classique comprend un flacon de solution EDTA distinct pour l’inhibition facultative des métalloprotéases ; la formulation exempte d’EDTA garantit une parfaite compatibilité avec la focalisation isoélectrique
Compatible avec le tampon de lyse : peut être utilisé avec les tampons de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce™ ou presque tous les autres réactifs de lyse, commerciaux ou artisanaux, à base de détergents
Comprend :
Les cocktails inhibiteurs de protéases avec EDTA sont fournis avec une solution d’EDTA 0,5 M distincte.
Spécification
Cocktail inhibiteur | |
Liquide | |
Tampon de lyse | |
Inhibiteur de protéase |
Dès réception, stocker à 4°C | |
Halt™ | |
Inhibiteur de protéase |
Sécurité et traitement
- Halt Protease Inhibitor Cocktail (100X)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Benzenesulfonylfluoride, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (1:1)