Learn More
Erlab™ Capteur de pollution Halo Sense Smart
Le capteur de pollution Erlab™ Halo Sense Smart offre une filtration et une purification continues de l’air de votre laboratoire.
Spécification
Longueur (métrique) Câble de 2 m
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Surveillance continue de la qualité de l’air de votre laboratoire pour une sécurité accrue du personnel de laboratoire
  • Économie d’énergie possible
  • La technologie Smart vous informe en temps réel d’une pollution en laboratoire
  • 181 x 181 x 67 mm d’épaisseur
  • Installation : fixation par plaque amovible : mur, paillasse, plafond
  • Application eGuard : application de contrôle et de surveillance à distance
  • Consommation d’énergie : 10 W
  • Interface : Communication simple par signal pulsé / sonore (peut être désactivée)
  • 80/240 V, 50/60 Hz
  • Connectivité via le port Ethernet (câble RJ45 inclus)
Spécification
Spécification
Câble de 2 m
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Erlab™ Capteur de pollution Halo Sense Smart