Learn More
Agilent BioTek Miroir dichroïque demi-format
Miroir dichroïque demi-format, ex. 400-450, ém. : 460-710
Brand: Agilent BioTek 7138455
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Miroir dichroïque demi-format, ex. 400-450, ém. : 460-710
- À utiliser avec Cytation 5, Synergy H1, Synergy LX
Specifications
Miroir dichroïque demi-format | |
Lecteurs multimodes Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1 | |
400 à 450 nm | |
460 à 710 nm |