Learn More
Fil de hafnium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381268
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-58-6
Formule moléculaire Hf
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Numéro MDL MFCD00011032
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nom IUPAC hafnium
SMILES [Hf]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Zr), Zr nominal 3 %
Quantité 500 cm
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Poids ≈10.28g/m
Forme Câble