Learn More
Fil de hafnium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,97 % (base de métaux à l’exception de Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
59.30€ - 655.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-58-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Hf |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.49 |
Numéro MDL | MFCD00011032 |
Clé InChI | VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire |
CID PubChem | 23986 |
ChEBI | CHEBI:33343 |
Nom IUPAC | hafnium |
SMILES | [Hf] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010200.BW |
50 cm |
59.30€
50cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010200.G2 |
2 m |
182.00€
2m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010200.G6 |
10 m |
655.00€
10m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-58-6 | |
178.49 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
23986 | |
hafnium |
Hf | |
MFCD00011032 | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
CHEBI:33343 | |
[Hf] |
Spécification
Hafnium wire | |
7440-58-6 | |
Hf | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
[Hf] | |
178.49 | |
CHEBI:33343 | |
Odorless | |
Câble |
0.25mm (0.01 in.) dia. | |
(base des métaux à l’exception du Zr), Zr nominal 3 % | |
MFCD00011032 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
hafnium | |
23986 | |
99.97% | |
≈0.64g/m |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche