Learn More
Tellurure d’hafnium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11373618
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39082-23-0
Formule moléculaire HfTe2
Poids moléculaire (g/mol) 433.69
Numéro MDL MFCD00049947
Clé InChI BCMXGUYIVFZMCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium telluride, ditellanylidenehafnium
CID PubChem 90471877
Nom IUPAC bis(tellanylidène)hafnium
SMILES [Te]=[Hf]=[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium telluride
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 433.69
Pourcentage de pureté 99.5%