Learn More
Poudre de hafnium, 325 mailles 99,6 % (à base de métaux à l’exclusion du Zr), Zr nominal 2-3,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 7440-58-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Hf |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.49 |
Numéro MDL | MFCD00011032 |
Clé InChI | VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire |
CID PubChem | 23986 |
ChEBI | CHEBI:33343 |
Nom IUPAC | hafnium |
SMILES | [Hf] |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-58-6 | |
178.49 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
23986 | |
hafnium |
Hf | |
MFCD00011032 | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
CHEBI:33343 | |
[Hf] |
Spécification
Hafnium powder | |
7440-58-6 | |
Hf | |
UN2545 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
hafnium | |
23986 | |
99.6% | |
Odorless |
Gris | |
(métaux à l’exception du Zr), Zr nominal 2 à 3,5 % | |
MFCD00011032 | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
[Hf] | |
178.49 | |
CHEBI:33343 | |
−325 Mesh | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H251
Matière auto-échauffante ; peut s’enflammer.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,2 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :POUDRE DE HAFNIUM, SÈCHE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'rtecsNumber' : MG4600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Hafnium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide pyrophorique Catégorie 1
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
Mention de danger
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
- P422-Stocker le contenu sous .
- P420-Stocker à l'écart des autres matières.