Learn More
Oxyde d’hafnium(IV), tech., Thermo Scientific Chemicals
193.00€ - 835.00€
Identifiants chimiques
CAS 12055-23-1
Formule moléculaire HfO2
Poids moléculaire (g/mol) 210.49
Numéro MDL MFCD00003565
Clé InChI WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Dioxidandiide de hafnium(4+)
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11353778
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040270.22
100 g
193.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11363778
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040270.36
500 g
835.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Hafnium(IV) oxide is used in optical coatings and in advanced metal-oxide-semiconductor devices. It is used as a gate insulator in field-effect transistors due to its high dielectric constant. It plays an important role as a possible candidate for resistive-switching memories, as a refractory material in the insulation of devices such as thermocouples and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors. It is also used in the preparation of hafnium tetrachloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12055-23-1
210.49
WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[Hf+4]
HfO2
MFCD00003565
Dioxidandiide de hafnium(4+)
Spécification
Hafnium(IV) oxide
12055-23-1
HfO2
14,4588
WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Dioxidandiide de hafnium(4+)
210.49
Odorless
2774°C
Poudre
MFCD00003565
Insoluble in water.
[O--].[O--].[Hf+4]
210.49
Technique
9.68 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-013-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante