Learn More
Cible de pulvérisation d’oxyde de hafnium(IV), 101,4 mm (4,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Zr)
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hafnium (IV) oxide sputtering target |
Note relative au nom | 101.4mm (4.0 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) thick |
Quantité | 1 Ea. |
Notes de pourcentage du dosage | (à base de métaux à l’exception du Zr) |
Formule moléculaire | HfO2 |
Numéro MDL | MFCD00003565 |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Odeur | Odorless |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cible de pulvérisation d’oxyde de hafnium(IV), 101,4 mm (4,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Zr) >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu