Learn More
Oxyde d’hafnium(IV), qualité spectrographique, 99,9 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr généralement < 80 ppm, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11391888
Oxyde d’hafnium(IV), qualité spectrographique, 99,9 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr généralement < 80 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391888
10 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11391888
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011836.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Hafnium(IV) oxide is used in optical coatings and in advanced metal-oxide-semiconductor devices. It is used as a gate insulator in field-effect transistors due to its high dielectric constant. It plays an important role as a possible candidate for resistive-switching memories, as a refractory material in the insulation of devices such as thermocouples and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors. Also, used in the preparation of hafnium tetrachloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12055-23-1
Formule moléculaire HfO2
Poids moléculaire (g/mol) 210.49
Numéro MDL MFCD00003565
Clé InChI WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Dioxidandiide de hafnium(4+)
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium(IV) oxide
Point de fusion 2774°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr généralement < 80 ppm
Merck Index 14,4588
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 210.49
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Électrochimique
Odeur Odorless
Densité 9.68 g/mL
Nom du produit
Oxyde d’hafnium(IV), qualité spectrographique, 99,9 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr généralement < 80 ppm, Thermo Scientific Chemicals >