Learn More
Oxyde d’hafnium(IV), 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
53.25€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS 12055-23-1
Formule moléculaire HfO2
Poids moléculaire (g/mol) 210.49
Numéro MDL MFCD00003565
Clé InChI WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Dioxidandiide de hafnium(4+)
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10894151
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
193140010
1 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10381230
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
193140050
5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Hafnium(IV) oxide
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Oxyde d’hafnium(IV), 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals