Learn More
Oxyde d’hafnium(IV), 99,99 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
129.65€ - 600.99€
Identifiants chimiques
CAS 12055-23-1
Formule moléculaire HfO2
Poids moléculaire (g/mol) 210.49
Numéro MDL MFCD00003565
Clé InChI WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Dioxidandiide de hafnium(4+)
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11308578
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040620.03
1 g
129.65€
1g
11398568
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040620.06
5 g
600.99€
5g
Description
Description
Hafnium(IV) oxide is used as Intermediates, Paint additives and coating additives, metal Products. And it is also used in optical coatings, as a refractory material in the insulation of such devices as thermocouples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-013-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Oxyde d’hafnium(IV), 99,99 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <100 ppm, Thermo Scientific Chemicals