Learn More
Chlorure d’hafnium(IV), poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11341888
Chlorure d’hafnium(IV), poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341888
100 g
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11341888
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011834.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Hafnium chloride tetrahydrofuran complex is an efficient catalyst for the Diels-Alder cycloadditions, Ziegler-Natta polymerization of alkenes. It is used as control rods in nuclear reactors and in manufacture of light bulb filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13499-05-3
Formule moléculaire Cl4Hf
Poids moléculaire (g/mol) 320.29
Numéro MDL MFCD00011034
Clé InChI PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Synonyme hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basisAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 37715
Nom IUPAC Tétrachlorohafnium
SMILES Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium(IV) chloride
Point de fusion 320° (sublimation)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage >98% (Metals basis excluding Zr)
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and acetone.
Poids de la formule 320.3
Odeur Irritating
Sensibilité Moisture sensitive
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU15K031 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number011834.22,011834.88,011834.14
Numéro de lotW14G063 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number011834.22,011834.88,011834.14
Numéro de lotW08J011 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/02/2024 Catalog Number011834.22,011834.88,011834.14
Numéro de lotR24H064 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/07/2022 Catalog Number011834.22,011834.88,011834.14
Numéro de lotS23G015 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011834.22,011834.88,011834.14
Nom du produit
Chlorure d’hafnium(IV), poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals >