Learn More
Oxyde de dinitrate d’hafnium, 99,9 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 0,1 %, 10 % w/v soln. aq., Thermo Scientific Chemicals
231.15€ - 1007.01€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00798524
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11349778
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044246.AB
10 mL
231.15€
10mL
11339778
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044246.AD
50 mL
1007.01€
50mL
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00798524
Spécification
Hafnium dinitrate oxide
(à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 0,1 %
MFCD00798524
318.5
10% w/v aq. soln.
Liquide
HfO(NO3)2
UN3218
99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319
Peut aggraver un incendie ;
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
GHS P Statement
P221-P210-P220-P280-P305+P351+P338-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Keep/Store away from clothing/combustible materials.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Oxyde de dinitrate d’hafnium, 99,9 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 0,1 %, 10 % w/v soln. aq., Thermo Scientific Chemicals