Learn More
Borure d’hafnium, 99,5 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <2 %, Thermo Scientific Chemicals
80.20€ - 1158.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12007-23-7 |
---|---|
Formule moléculaire | B2Hf |
Numéro MDL | MFCD00016125 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11375887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043664.09 |
10 g |
80.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11365887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043664.18 |
50 g |
268.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043664.30 |
250 g |
1158.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hafnium boride is used in wear resistant coatings. It is also employed as a nuclear reactor control rod. Furthermore, it is used in hypervelocity re-entry vehicles like ICBM heat shields or aerodynamic leading-edges. It is useful in the preparation of high temperature composites in conjunction with silicon carbide (SiC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12007-23-7 | |
B2Hf | |
MFCD00016125 |
Spécification
Hafnium boride | |
12007-23-7 | |
(à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 2 % | |
HfB2 | |
Insoluble in water. | |
99.5% | |
10.5 g/mL |
3250°C | |
Poudre | |
B2Hf | |
MFCD00016125 | |
200.11 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-500-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only