Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre Easy-Read™ étalonnés individuellement : immersion totale
Rapport d’étalonnage individuel selon les besoins pour de nombreuses procédures d’exploitation standard
196.00€ - 422.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Chaque thermomètre comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel indiquant les corrections apportées au dixième de la plus petite division, le numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l’étalonnage ; Numéro de série individuel et fabriqué aux États-Unis |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries |
Matériau | Verre |
Remplissage du thermomètre | Liquide Enviro-Safe™ |
Précision | ±1°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) globale | Plage de températures (métrique) | Précision | Points d’étalonnage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) globale | Plage de températures (métrique) | Précision | Points d’étalonnage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13089142
|
H-B Instrument™
B60202-0900 |
350 mm | -10°C à +225°C | ±1°C | 1deg;, 100deg;, 200deg;C |
422.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13059142
|
H-B Instrument™
B60202-0600 |
300 mm | -20°C à +110°C | ±1°C | 0°, 50°, 100°C | N/A | |||
13079142
|
H-B Instrument™
B60202-0800 |
300 mm | -20°C à +150°C | ±1°C | 0deg;, 60deg;, 120deg;C |
306.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
- Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
- Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Spécification
Chaque thermomètre comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel indiquant les corrections apportées au dixième de la plus petite division, le numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l’étalonnage ; Numéro de série individuel et fabriqué aux États-Unis | |
Verre | |
±1°C |
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries | |
Liquide Enviro-Safe™ | |
1°C |