Learn More
H-B Instrument™ Densimètres Durac™ à forme simple pour saumure de sel
Choisissez parmi deux modèles de forme simple avec des plages allant de 0 à 100 % ou de 0 à 26,5 % pour mesurer la saturation en chlorure de sodium des saumures de sel
63.05€ - 64.80€
Spécification
Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
---|---|
Contenu et stockage | Les densimètres de saumure de sel doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes. |
À utiliser avec (application) | Utilisés dans diverses industries, notamment dans les secteurs de l’alimentation, de la pêche et du transport. |
Code produit | Marque | Type | Plage de densité relative | Précision | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plage de densité relative | Précision | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17460274
|
H-B Instrument™
B61809-0100 |
Densimètre (% par poids) | 0 à 26,5% | ± 0,5 % | 0,5% |
64.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17450274
|
H-B Instrument™
B61809-0000 |
Densimètre (% par saturation) | 0 à 100% | ± 1% | 1% |
63.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température :60°F (15°C)
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ;Inspection manuelle par l’équipe de qualité américaine
Spécification
Traçabilité NIST | |
Les densimètres de saumure de sel doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes. | |
Utilisés dans diverses industries, notamment dans les secteurs de l’alimentation, de la pêche et du transport. |