Learn More
H-B Instrument™ Densimètre de batterie Durac™ avec jeu de siphons
Utilisé pour déterminer la densité relative (g/cm3) de l’acide de batterie dans la plage comprise entre 1,150 et 1,300
Marque: H-B Instrument™ B61809-0200
Description
Utilisé pour déterminer la densité relative (g/cm3) de l’acide de batterie dans la plage comprise entre 1,150 et 1,300
- Comprend un jeu de siphons pour recueillir l’acide de batterie
- Les pièces en caoutchouc sont en nitrile, un caoutchouc synthétique qui est plus résistant aux produits chimiques et plus durable que le caoutchouc classique.
- 165 mm (6,5 po) de long
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température :77°F
- Fabriqué aux États-Unis
Applications :
industries de l’automobile et du transport routier.
Certifications :
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une exactitude traçable selon les normes NIST.Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Traçabilité NIST
Recommended Storage
Battery hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Spécification
Densimètre avec jeu de siphons | |
0,005 | |
165 mm | |
Sans plomb | |
Industries de l’automobile et du transport routier. |
± 0,005 | |
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine. | |
Les densimètres à batterie doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes. | |
1,150/1,3 | |
1,150 à 1,300 |