Learn More
H-B Instrument™ Densimètres Durac™ preuve d’alcool - alcool éthylique
Utilisés pour déterminer la preuve d’alcool éthylique des spiritueux, ces densimètres sont disponibles dans différentes plages de 0 à 206 %
115.00€ - 124.00€
Spécification
Précision | ± 0,2% |
---|---|
Incréments | 0,2% |
Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
Longueur (métrique) | 300 mm |
Contenu et stockage | Les densimètres de preuve d’alcool doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes. |
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17460264
|
H-B Instrument™
B61807-4000 |
75 à 95% | Code de revenu interne : K |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17470264
|
H-B Instrument™
B61807-4100 |
90 à 110% | Code de revenu interne : L |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- 300 mm (12 po) de long
- Ballast et verre sans plomb
- Fabriqués conformément au Bureau of Internal Revenue, Département du Trésor des États-Unis ; les tolérances énumérées sont celles décrites dans la circulaire 555 du National Bureau of Standards (Bureau national des normes), Test des hydromètres
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température :15°C (60°F)
les densimètres pour preuve d’alcool doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Applications :
pour déterminer la preuve d’alcool éthylique des spiritueux.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ;Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
Spécification
± 0,2% | |
Traçabilité NIST | |
Les densimètres de preuve d’alcool doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes. |
0,2% | |
300 mm | |
Détermination de la preuve de l’alcool éthylique |