Learn More
Bel-Art™ Densimètre ASTM pour analyse du sol H-B Durac
Utilisés pour déterminer la densité relative du sol, ces densimètres sont conformes aux exigences de précision des densimètres ASTM.
Marque:  Bel-Art™ B61894-0100
Code produit. 17400284
  • 98.98€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilisé pour déterminer la densité relative du sol dans une plage comprise entre 0,995 et 1,038 ou -5 et 60 g/l (en utilisant un poids par échelle de volume), ces densimètres sont conformes aux exigences de précision des densimètres ASTM.
    • 280 mm (11 po) de long
    • Ballast et verre sans plomb
    • Numéro de série individuel
    • Normalisation de la température : 20°C / 68°F
    • Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
    • Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
  • Remarque : Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Spécification
Spécification
280 mm
Lest, verre
Sans plomb
20°C
Déclaration d’exactitude
11 in
0,995 à 1,038 g/cm3