Learn More
Cytiva Partie inférieure GV050
This Lower Part is a replacement part for Whatman™ GV 050 Series Vacuum Filtration Manifolds.
Marque: Cytiva 10442212
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Description: Replacement Part for GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Spécification
Autoclavable | |
Reusable | |
Borosilicate Glass | |
Vacuum Filtration | |
1 de chaque | |
Filter Funnel |
Filter Funnel (Base Section, NS45) | |
Pour GV050/2 | |
Non-sterile | |
GV050/2/12 | |
GV050 |