Learn More
Cytiva Remplacement de la base inférieure en verre borosilicaté GV050
The Lower Glass Base Assembly is a replacement part for Whatman™ GV 050 Series Vacuum Filtration Manifolds.
Marque: Cytiva 10442201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Description: Replacement Part for GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Spécification
Autoclavable | |
Reusable | |
Verre borosilicaté | |
Vacuum Filtration | |
1 de chaque | |
Filter Funnel |
Filter Funnel (Base Section, NS29) | |
Pour support de filtres à vide en verre GV050/2 | |
Non-sterile | |
GV050/2/02 | |
GV050 |