Learn More
Alfa Aesar™ Guvacine hydrochloride, 99+%
Code produit. 15463739
Click to view available options
Quantité:
100 mg
GABA uptake inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Guvacine hydrochloride
CAS 498-96-4
Couleur Blanc
Formule moléculaire C6H9NO2
Numéro MDL MFCD00055191
Quantité 100 mg
Merck Index 14,4584
Synonyme guvacine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydronicotinic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carboxylic acid, spectrum_001426, tocris-0234, specplus_000808, lopac-g-007, spectrum2_001474
Clé InChI QTDZOWFRBNTPQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCC(=C1)C(=O)O
Nom IUPAC 1,2,3,6-tetrahydropyridine-5-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 127.143
CID PubChem 3532
ChEBI CHEBI:5576
Poids de la formule 163.6
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Powder