Learn More
Guanine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10414215
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-40-5
Formule moléculaire C5H5N5O
Poids moléculaire (g/mol) 151.13
Numéro MDL MFCD00071533
Clé InChI UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
CID PubChem 764
ChEBI CHEBI:16235
Nom IUPAC 2-amino-3,7-dihydropurine-6-one
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanine
Absorbance lambda max. 248nm, pH 1, 1.35 to 1.41 (A250/A260), 0.82 to 0.86 (A280/A260), 0.47 to 0.51 (A290/A260)
Point de fusion 360°C
Couleur Blanc à crème
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 26, 449
Merck Index 15, 4599
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in alkali hydroxides,dilute acids,sparingly soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 151.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.