Learn More
Chlorhydrate de guanidine, qualité ultra pur, MP Biomedicals
96.80€ - 524.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50-01-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CH6ClN3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 95.53 |
Numéro MDL | MFCD00013026 |
Clé InChI | PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride |
CID PubChem | 5742 |
ChEBI | CHEBI:32735 |
Nom IUPAC | guanidine ; chlorhydrate |
SMILES | C(=N)(N)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11441682
|
MP Biomedicals
04820512 |
100 g |
96.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11461682
|
MP Biomedicals
04820540 |
1 kg |
524.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le chlorhydrate de guanidine est un agent chaotropique fort utile pour la dénaturation et le repliement postérieur des protéines
- Ce dénaturant fort peut solubiliser les protéines insolubles ou dénaturées telles que les corps d’inclusion
- Celui-ci peut être utilisé en première étape du repliement de protéines ou d’enzymes dans leur forme active.
- De l’urée et du dithiothréitol (DTT) peuvent également être nécessaires
- Le chlorhydrate de guanidine est utilisé dans l’isolement d’ARN pour dissocier la nucléoprotéine dans ses fractions d’acides nucléiques et de protéines
- C’est un inhibiteur de la RNase
- Les solutions de chlorhydrate de guanidine hautement concentrées (6- 8 M) sont utilisées pour dénaturer les protéines globulaires natives
- Il semblerait qu'il perturbe les liaisons hydrogène qui maintiennent la protéine dans sa structure unique ; mais des données suggèrent également que le chlorhydrate de guanidine pourrait perturber les interactions hydrophobes en favorisant la solubilité des résidus hydrophobes dans les solutions aqueuses
Identifiants chimiques
50-01-1 | |
95.53 | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
5742 | |
guanidine ; chlorhydrate |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
CHEBI:32735 | |
C(=N)(N)N.Cl |
Spécification
GUANIDINE HYDROCHLORIDE | |
180°C to 190°C | |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
Soluble in water (6 M - clear, colorless solution). | |
C(=N)(N)N.Cl | |
95.53 | |
CHEBI:32735 | |
≥99% | |
Poudre cristalline |
50-01-1 | |
Blanc | |
CH5N3·HCl | |
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
guanidine ; chlorhydrate | |
5742 | |
95.53 | |
Ultra pure |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stocker à température ambiante (15-30°C). Stocker sous forme desséchée.
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanadine hydrochloride