Learn More
Chlorure de guanidinium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Le chlorhydrate de guanidine, numéro CAS 50-01-1, est un composant tampon ionique utilisé pour l’isolement des acides nucléiques (ADN et ARN) et des protéines.
30.10€ - 276.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50-01-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CH6ClN3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 95.53 |
Numéro MDL | MFCD00013026 |
Clé InChI | PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride |
CID PubChem | 5742 |
ChEBI | CHEBI:32735 |
Nom IUPAC | guanidine ; chlorhydrate |
SMILES | C(=N)(N)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420024
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13543.30 |
250 g |
30.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410024
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13543.0B |
1000 g |
74.80€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430024
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13543.0I |
5000 g |
276.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Guanidine hydrochloride is used for purification of proteins and nucleic acids. It can be used as a medicine, organic synthesis intermediate and is used in dyes. It acts as an intermediate in the preparation of sulfadiazine, which is an important raw material for sulfamethyldiazine, sulfamethazine and folic acid. It is utilized in the synthesis of 2-amino-pyrimidine, 2- amino -6- methyl-pyrimidine and 2-amino -4,6 - dimethyl-pyrimidine. Also used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorhydrate de guanidine est utilisé pour la purification des protéines et des acides nucléiques. Il peut être utilisé comme médicament, intermédiaire de synthèse organique et est utilisé dans les colorants. Il agit comme intermédiaire dans la préparation de la sulfadiazine, qui est une importante matière première pour la sulfaméthyldiazine, la sulfaméthazine et l’acide folique. Il est utilisé dans la synthèse de la 2-amino-pyrimidine, la 2-amino -6-méthyl-pyrimidine et la 2-amino-4,6 diméthyl-pyrimidine. Également utilisé dans l’isolement d’ARN pour dissocier les nucléoprotéines et inhiber la RNase.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Peut s’agglutiner lors du stockage.
Identifiants chimiques
50-01-1 | |
95.53 | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
5742 | |
guanidine ; chlorhydrate |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
CHEBI:32735 | |
C(=N)(N)N.Cl |
Spécification
Guanidine hydrochloride | |
178°C to 185°C | |
CH6ClN3 | |
3591990 | |
144562 | |
Soluble in water and ethanol. | |
C(=N)(N)N.Cl | |
95.53 | |
CHEBI:32735 | |
98% |
50-01-1 | |
1.344 | |
MFCD00013026 | |
Hygroscopic | |
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
guanidine ; chlorhydrate | |
5742 | |
95.53 |
Sécurité et traitement
Provoque une sévère irritation des yeux, Peut former des poussières à des concentrations atmosphériques combustibles, Provoque une irritation cutanée, Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (category 2), Corrosion/irritation cutanée (category 2), Toxicité aiguë (category 4)
missing translation for 'einecsNumber' : 200-002-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MF4300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only