Learn More
Guaiacol, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
35.90€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS | 90-05-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 124.14 |
Clé InChI | LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid |
CID PubChem | 460 |
ChEBI | CHEBI:28591 |
Nom IUPAC | 2-méthoxyphénol |
SMILES | COC1=CC=CC=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10316610
|
Thermo Scientific Acros
120192500 |
250 g | Flacon en verre |
35.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10744991
|
Thermo Scientific Acros
120190010 |
1 kg | Flacon en verre |
85.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944751
|
Thermo Scientific Acros
120190050 |
5 kg | Récipient en plastique |
293.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
90-05-1 | |
124.14 | |
guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid | |
CHEBI:28591 | |
COC1=CC=CC=C1O |
C7H8O2 | |
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N | |
460 | |
2-méthoxyphénol |
Spécification
Guaiacol | |
27.0°C to 29.0°C | |
1.1200g/mL | |
82°C | |
99% min. (GC) | |
2-(CH3O)C6H4OH | |
06,768 | |
1.12 | |
Solubility in water: 17g/L (15°C). Other solubilities: miscible with glacial acetic acid, miscible with alcohol, chloroform and ether, slightly soluble in petroleum ether | |
COC1=CC=CC=C1O | |
124.14 | |
CHEBI:28591 | |
99+% |
90-05-1 | |
Incolore à jaune | |
205.0°C | |
Authentique | |
C7H8O2 | |
1.5430 to 1.5450 | |
15,4589 | |
guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid | |
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthoxyphénol | |
460 | |
124.14 | |
Liquide après fusion |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-964-7
- Guaiacol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche