Learn More
GTF3C5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GTF3C5 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16828533
|
Proteintech
11447-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16818533
|
Proteintech
11447-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lamina-associated polypeptide 2 (LAP2), isoform beta is a protein that in humans is encoded by the TMPO gene. LAP2 is an inner nuclear membrane (INM) protein. LAP2 plays a role in the regulation of nuclear architecture by binding lamin B1 and chromosomes. This interaction is regulated by phosphorylation during mitosis.Spécification
GTF3C5 | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q8R2T8, Q9Y5Q8 | |
362095, 70239, 9328 | |
GTF3C5 Fusion Protein Ag1999 | |
Primary | |
-20°C | |
GTF3C5 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GTF3C5, TF3C epsilon, TFIIIC 63 kDa subunit, TFiiiC2 63, TFIIIC63, TFIIICepsilon | |
Gtf3c5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |