Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées GSTrap™ 4B : 7 x 25 mm
À utiliser pour la purification en une étape pratique et à haute capacité des protéines marquées à la glutathione S-transférase (GST). Colonnes pré-conditionnées GSTrap™ 4B de Cytiva : Les 7 x 25 mm sont préemballés avec la Glutathione Sepharose™ 4B
Marque:  Cytiva 29048609
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15107956
  • 86.00€ / 1mL
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Préemballées avec du milieu Glutathione Sepharose™ 4B, avec un ligand glutathione couplé à 4 % d’agarose
  • Peut être utilisé avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie de conception ¨A¨KTA
  • Purifie les protéines marquées à la GST à partir de lysats bactériens et d’autres glutathione S-transférases ou protéines dépendantes de la glutathione
  • Granulométrie moyenne : 90 μm
  • Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
  • Matrice : Agarose à 4 % fortement réticulée
  • Capacité de liaison :>25 mg de foie de cheval GST/ml
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 4 à 13
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 × 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 ml
7 mm
<4°ml/min.
4 à 13
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
45 à 165 μm
Les colonnes GSTrap 4B sont utilisées pour la purification de protéines marquées à la GST à partir de lysats bactériens et d’autres glutathione S-transférases ou de protéines dépendantes de la glutathione. Les conditions d’élution douce préservent l’antigénicité et la fonction des protéines.
Glutathion
0,27 in
Les colonnes GSTrap 4B sont des colonnes pré-conditionnées Glutathione Sepharose 4B pour une purification pratique, haute capacité, en une étape des protéines marquées à la glutathione S-transférase (GST).
Polypropylène
4°% d’agarose hautement réticulé
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
1 ml
GSTrap 4B, 1 x 1 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • GSTrap 4B 1 ml, 1 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.