Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées GSTrap™ 4B : 7 x 25 mm
À utiliser pour la purification en une étape pratique et à haute capacité des protéines marquées à la glutathione S-transférase (GST). Colonnes pré-conditionnées GSTrap™ 4B de Cytiva : Les 7 x 25 mm sont préemballés avec la Glutathione Sepharose™ 4B
Marque: Cytiva 28-4017-45
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Préemballées avec du milieu Glutathione Sepharose™ 4B, avec un ligand glutathione couplé à 4 % d’agarose
- Peut être utilisé avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie de conception ¨A¨KTA
- Purifie les protéines marquées à la GST à partir de lysats bactériens et d’autres glutathione S-transférases ou protéines dépendantes de la glutathione
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Colonnes de 1 et 5 ml
- Matrice : Agarose à 4 % fortement réticulée
- Capacité de liaison :>25 mg de foie de cheval GST/ml
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 4 à 13
Colonnes de 1 ml
- Dimensions du lit : 7 × 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
Spécification
1 ml | |
7 mm | |
<4°ml/min. | |
4 à 13 | |
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol | |
90 μm | |
Les colonnes GSTrap 4B sont utilisées pour la purification de protéines marquées à la GST à partir de lysats bactériens et d’autres glutathione S-transférases ou de protéines dépendantes de la glutathione. Les conditions d’élution douce préservent l’antigénicité et la fonction des protéines. | |
Glutathion |
0,27 in | |
Les colonnes GSTrap 4B sont des colonnes pré-conditionnées Glutathione Sepharose 4B pour une purification pratique, haute capacité, en une étape des protéines marquées à la glutathione S-transférase (GST). | |
Polypropylène | |
4°% d’agarose hautement réticulé | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
5 x 1 ml | |
GSTrap 4B, 5 x 1 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Gstrap 4B
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235-Tenir au frais.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol