Learn More
Cytiva Kit GST en vrac
Pour la purification manuelle à petite échelle des protéines marquées à la GST, à l’aide de la chromatographie sur colonne ou de la méthode par lots. Facilite les études d’optimisation de l’expression, les conditions de solubilité et les paramètres de purification des protéines marquées à la GST
Marque:  Cytiva 27-4570-01
Code produit. 10166044
  • 946.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les conditions d’élution douces préservent l’antigénicité et la fonction protéiques
  • Système flexible d’affinité GST-glutathione pour la purification rapide des colonnes ou des lots
  • Haute spécificité (par rapport à la purification marquée à l’histidine)
  • Des réactifs sont fournis pour l’expression d’induction et l’élution des protéines de fusion
  • Réactifs suffisants pour purifier jusqu’à 50 mg de protéine de fusion
  • Comprend 10ml de Glutathione Sepharose™ 4B conditionnés en vrac, 5 colonnes jetables, un kit tampons GST et 500mg de Isopropyl Β-D Thiogalactoside
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Le kit GST en vrac est conçu pour la purification manuelle à petite échelle des protéines marquées à la GST à l’aide de la chromatographie sur colonne ou de la méthode par lots. Facilite les études d’optimisation de l’expression, les conditions de solubilité et les paramètres de purification des protéines marquées à la GST
20°C à 25°C
Kit GST en vrac
10 ml de Glutathione Sepharose 4B conditionné en vrac, 5 colonnes d’écoulement par gravité, IPTG, kit de tampons GST
1 kit