Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Réactif séparé du groupe F
Réactif séparé du groupe F Microgen Bioproducts
Marque: Novacyt - Microgen Bioproducts M47FCE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Permet le regroupement rapide des streptocoques A, B, C, D, F et G.
Spécification
ISO13485 ISO9001 | |
Oui | |
Anticorps du groupe F de streptocoques de lapin | |
Colonies bactériennes | |
Test sur lame d’agglutination | |
Boucles bactériologiques, tubes à essai en verre ou en plastique, pipette, ensemble de bains-marie à 37°C, pipettes Pasteur ou compte-gouttes pour échantillon, minuteur de laboratoire | |
Flacon compte-gouttes en polyéthylène | |
Monera | |
2,5 ml | |
Streptocoques | |
Bactéries |
2°C à 8°C | |
CLIA non dérogatoire | |
1 flacon (2,5 ml) | |
0,92 | |
Détection et identification des antigènes extraits | |
2,5 ml | |
1 test | |
Flacon dans un sachet Polygrip | |
Le réactif F M47F 2,5 ml contient des particules de latex sensibilisées aux anticorps du groupe F de streptocoques de lapin | |
1 | |
10 à 15 minutes |