Learn More
Digi-Sense Sonde thermocouple mise à la terre
Grounded Type-T Pipe Plug Probe is ideal for installation where space is limited.
Marque:  Digi-Sense 08500-74
Code produit. 11781339
  • 65.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermocouple KT à visser
• Thermocouple pour conduite sous pression, câble fibre de verre 1,5 m
• Sonde en acier inox 316 avec doigt 12mm pour mesure au milieu du flux, raccord vissant 1/4 MNPT, pression jusqu'à 150 bar
• Thermocouple JKT à visser
Spécification
Spécification
≥2.5 sec.
-200°C à +260°C
Pour une installation où l’espace est limité
Acier inoxydable
0.5 in.
ANSI
Thermo-sonde
0.25 in. NPT (M) Mini-Connector, 5 ft. Cable
-328°F to +500°F
12.7 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Digi-Sense Sonde thermocouple mise à la terre > Plage de températures : -200 à 260°C