Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manchon de joint rodé avec bague de préhension
Conception robuste pour une utilisation permanente, avec bague de préhension et bagues d’étanchéité pour une excellente étanchéité
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101745
Code produit. 11542344
  • 82.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résistance chimique exceptionnelle à des températures de fonctionnement allant de -200 à +260°C
  • Avec bague de préhension et bagues d’étanchéité pour une étanchéité exceptionnelle
Spécification
Spécification
Pour joint rodés NS 45/40
1
45/40
PTFE
-200 à +260°C