Learn More
Microspec™ Sachets à joint de préhension
Permet le stockage d’un grand nombre d’échantillons
29.55€ - 62.05€
Spécification
Type de produit | Sachet d’échantillonnage |
---|---|
Contenu et stockage | Température ambiante |
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de bouchon | Joint de préhension |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15762175
|
Microspec™
W1 |
2 x 9 in |
29.55€
1000 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15772175
|
Microspec™
W2 |
3 x 7,5 in |
39.85€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15782175
|
Microspec™
W3 |
6 x 9 in |
56.15€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15792175
|
Microspec™
W4 |
7,5 x 7,5 in |
62.05€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Échantillonnage économique
- Stockage d’un grand nombre d’échantillons
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
Non autoclavable | |
Transparent | |
Échantillonnage | |
Non stérile | |
Polyéthylène | |
1000 | |
1000 |
Température ambiante | |
Joint de préhension | |
Oui | |
Polyéthylène | |
50 μm | |
1000 | |
Boîte |