Learn More
Kinematica™ Accessoire de mélange en acier inox pour mélangeur de laboratoire MB 800
L’accessoire de mélange pour MB 800 est constitué d’acier inox, d’un joint et d’une tête de lame ainsi que d’un couvercle avec ouverture pour ajouter des matériaux.
1065.00€ - 1470.00€
Spécification
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | MB 800 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11999058
|
Kinematica™
36050055 |
4000 ml |
1470.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11989058
|
Kinematica™
36050050 |
2000 ml |
1065.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Accessoire broyeur Microtron• Bol broyage inox et couvercle sécurité
• Compatible Microtron MB800.
Spécification
Acier inoxydable | |
MB 800 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kinematica™ Accessoire de mélange en acier inox pour mélangeur de laboratoire MB 800