Learn More
IKA™ Chambres de broyage
534.00€ - 865.00€
Spécification
Type de produit | Chambre de broyage |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Compatible avec le broyeur analytique de base A11 |
Matériau (secondaire) | Entrée en acier inox |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10021081
|
IKA™
0002904100 |
250 ml |
865.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10163331
|
IKA™
0002983100 |
80 mL |
534.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bol 250mL polycarbonate/acier inox chambre de broyage φ 72 x 112mm• Accessoires obligatoires 35189
Spécification
Chambre de broyage | |
Compatible avec le broyeur analytique de base A11 | |
Entrée en acier inox |