Learn More
Tenak™ Casiers séparateurs
Organisez et récupérez des échantillons stockés dans des cryoboîtes dans lesquelles des casiers séparateurs Tenak™ ont été insérés. Les boîtes et les grilles peuvent contenir des tissus dans une variété de tailles et de diamètres de tubes de stockage d’échantillons.
Marque:  Tenak™ TE22738
Code produit. 15260634
  • 93.75€ / 36 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Carton résistant aux températures ultra basses
  • Finition hydrofuge
  • Résistance aux températures allant jusqu’à -80°C
Spécification
Spécification
Carton
Casiers séparateurs
Boîtes de 100 et 130 mm
36/Paquet
Carré
Pour les boîtes de 100 et 130mm
5 (Flacons de 5 cellules de moins de 25,25 mm de diamètre extérieur)
65 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Tenak™ Casiers séparateurs > Accueillent les articles suivants : 5 x 5 cellules de < 25,25mm de dia.ext. Flacons ; Hauteur : 65 mm