Learn More
Tenak™ Casiers séparateurs
Organisez et récupérez des échantillons stockés dans des cryoboîtes dans lesquelles des casiers séparateurs Tenak™ ont été insérés. Les boîtes et les grilles peuvent contenir des tissus dans une variété de tailles et de diamètres de tubes de stockage d’échantillons.
Marque: Tenak™ TE22687
Description
- Carton résistant aux températures ultra basses
- Finition hydrofuge
- Résistance aux températures allant jusqu’à -80°C
Spécification
Carton | |
Casiers séparateurs | |
Boîtes de 50 mm | |
36/Paquet |
Carré | |
Pour les boîtes de 50mm | |
6 (6 cellules de moins de 21 mm de diamètre extérieur) et boîtes de 50 mm | |
30 mm |