Learn More
Fisherbrand™ Séparateur de grille
Organisez les tubes à échantillons avec ce séparateur en carton. Les séparateurs de grille Fisherbrand™ s’adaptent à des boîtes de 133 x 133 x 30 mm (L x l x H) pour stocker les tubes dans une grille de 4 x 4.
Marque: Fisherbrand™ FB71350
29.98 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Séparateurs pour boîtes cryogéniques
- 133 x 133 x 30 mm (L x l x H)
- Blanc, en carton
- 10/boîte
Spécification
Blanc | |
Carré | |
10 | |
133 mm | |
30 mm |
Carton | |
Casiers séparateurs | |
133 x 133 x 30 mm | |
133 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Séparateur de grille >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu