Learn More
Saint-Gobain Boîte de Petri en polystyrène Greiner Bio One™
Boîtes de Petri chimiquement inertes non adhésives. La boîte de Petri en polystyrène Saint Gobain Performance Plastics™ Greiner Bio One™ est non contaminante et idéale pour les applications biologiques de haute pureté.
Marque: Saint-Gobain D1069544
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surface inerte
- Non adhésives
- Liaison non protéique
- Transparent
- Fond plat uniforme
Spécification
20 ml | |
PS | |
Boîte de Petri | |
1 Pk. | |
50 mm |
Transparent | |
Rond | |
Pour applications biologiques | |
10 mm |