Learn More
Buerkle™ Gants de protection en caoutchouc nitrile
Click to view available options
Résistant à:
acides, graisses et solvants.
Description
- Fabriqués en caoutchouc nitrile vert
- Un excellent choix pour une protection polyvalente en laboratoire
Spécification
Spécification
Couleur | Vert |
Matériau | Caoutchouc en nitrile |
Type de produit | Gants de protection |
Quantité | 1 paire |
Résistant à | acides, graisses et solvants. |