Learn More
Olympus™ Graticule
Réalisez des mesures précises des échantillons avec ce micromètre oculaire. Le graticule Olympus™ est un micromètre de type linéaire en verre gravé avec une ligne de 10mm et des divisions de 0,1 mm.
Marque:  Olympus™ K10017195
Code produit. 12502357
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Verre gravé.
  • Type linéaire.
Spécification
Spécification
Micromètre oculaire ligne
Ligne de 10 mm, divisions de 0,1 mm sur l’axe des X
WHN10X, WHN10X-H, WH10X, WH10X-H, WH15X, WHS10X-H, WHS15X-H, CWH10X, CWH10X-H